Learn More
Neodymium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Descrizione
Neodymium(III) chloride hydrate is used for production of neodymium metal. It also finds application in lasers and fiber amplifiers. It serves as dopants for silica based as well as plastic fibers. It plays an important role of additives in organic light emitting diodes resulting in improved LED emission spectrum. In addition, it is used in catalysis of polymerization of various dienes. It is used to modify titanium dioxide for use as a photocatalyst. Its coating on aluminum and its alloy protect them from corrosion. It is also extensively used as fluorescent labels for organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Neodymium(III) chloride hydrate |
| Punto di fusione | 124°C |
| Forma fisica | Crystalline Aggregates |
| Quantità | 50 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9% (REO) |
| Formula molecolare | NdCl3·H2O |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Peso formulazione | 250.60 (Anhydrous) |
| Odore | Odorless |
| Aspetto | Crystalline aggregrates |
Sicurezza e movimentazione
- Neodymium(III) chloride hydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Neodymium chloride