Learn More
Neodymium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7048691
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11326318
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011252.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19423-78-0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19423-78-0
Numero MDL MFCD00011132
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III) chloride hydrate
Punto di fusione 124°C
Forma fisica Wet Crystalline Aggregates
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,6450
Peso formulazione 250.60 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton