Learn More
Neodymium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7048689
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11336308
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011246.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13709-42-7 | F3Nd | 201.24 g/mol
Neodymium(III) fluoride, is used extensively in the preparation and study of fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-42-7
Formula molecolare F3Nd
Molecular Weight (g/mol) 201.24
Numero MDL MFCD00011135
InChI Key XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name neodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Nd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III) fluoride
Punto di fusione 1410°C
Nota nome Anhydrous
Colore Purple
Forma fisica Crystalline Lump
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare NdF3
Informazioni di solubilità Soluble in aqueous solutions.
Peso formulazione 201.24
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 6.5 g/mL