Learn More
Neodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11353708
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11353708
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039302.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 47814-18-6
Formula molecolare C15H7F18NdO8
Molecular Weight (g/mol) 801.43
Numero MDL MFCD00167152
InChI Key NBCIEIIVJWSHPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo neodymium lll hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium hexafluoropentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoro 2,4-pentanedionate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium iii hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, ?nd cf3cochcocf3 3.2h2o, neodymium,tris 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11, 3z-4-bis 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy neodymio oxy-1,1,1,5,5,5-hexafluoropent-3-en-2-one dihydrate
IUPAC Name neodymium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide) dihydrate
SMILES O.O.[Nd+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Peso formulazione 801.42 (765.39 Anhydrous)