Learn More
Neodymium(III) hydroxide hydrate, 99% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15471537
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 15471537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039486.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III) hydroxide hydrate
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero MDL MFCD00049758
Peso formulazione 195.26 (Anhydrous)
Percent Purity 99%