Learn More
Neodymium(III)-oxide, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-222140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10686802
Marca: Thermo Scientific Acros 211580250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-97-9
Formula molecolare Nd2O3
Molecular Weight (g/mol) 336.48
Numero MDL MFCD00011134
InChI Key PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III)-oxide
Punto di fusione 2270.0°C
Nota nome 99.9%
Colore Blue
CAS min. % 99.85
CAS max % 100.0
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula lineare ND2O3
Indice di Merck 14, 6450
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acids
Peso formulazione 336.47
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 7.24
Densità 7.2400g/mL