Learn More
Neodymium(III) sulfate octahydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-4782012
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11393768
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040253.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13477-91-3 | Nd2(SO4)3·8H2O
It is used as catalyst, glass, crystal and capacitors, in CRT displays to enhance contrast between reds and greens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13477-91-3
Formula molecolare Nd2(SO4)3·8H2O
Numero MDL MFCD00149803
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III) sulfate octahydrate
Punto di fusione 1176°C
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Colore Pink
Forma fisica Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 720.78 (576.66 Anhydrous)
Odore Odorless
Aspetto Pink crystals
Densità 2.85 g/cm3 at 20°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neodymium(III) sulfate octahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Neodymium(III) sulfate octahydrate