Learn More
Alfa Aesar™ Neodymium(III) titanate
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Neodymium(III) titanate |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 496.21 |
| Odore | Odorless |