Learn More
Alfa Aesar™ Neodymium(III) titanate
Codice prodotto. p-7023620
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11355079
Marca: Alfa Aesar™ A17366.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 12058-94-5
Formula molecolare Nd2Ti2O7
Numero MDL MFCD00192342
Sinonimo Neodymium titanium oxide
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III) titanate
Quantità 5 g
Peso formulazione 496.21