Learn More
TOKU-E™ Neomycin ReadyMade™ Solution
Codice prodotto. 30044038
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mL
10 x 100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Codice prodotto. 30044038
Marca: TOKU-E™ N02710x100ML
Neomycin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile, ready-to-use preparation of the broad-spectrum aminoglycoside Neomycin Sulfate in 0.9% NaCl.
  • CAS Number: 1405-10-3
  • Molecular Formula: C23H46N6O13
  • Molecular Weight: 614.64 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces fradiae
  • Spectrum: Neomycin is a broad-spectrum antibiotic; however, it is mostly used against Gram-negative bacteria
  • Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit resulting in an inability to read mRNA ultimately producing a faulty or non-existent protein
Specifica
Materiale o nome chimico Neomycin Sulfate
Forma fisica Liquid
CAS 1405-10-3
pH 5.0 to 7.5
Sorgente Streptomyces fradiae
Imballaggio Plastic Bottle
Sterile filtrato Yes, 0.22 μm
Sterilità Sterile
Colore Colorless
Concentrazione 8.0 to 12.0 mg/mL
Quantità 10 x 100 mL
Note sul grado di purezza >95% (HPLC)
Formula molecolare C23H46N6O13
Linea di prodotti ReadyMade™ Solutions
Shipping Condition Ambient
Sinonimo Biosol veterinary, Bykomycin, Fradiomycin sulfate, Lidamycin crème, Neobiotic, Neomix, Otobiotic
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2-[(2S,3R,4S,5R)-4-[(2R,3R,4R,5S,6S)-3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4-diol
Molecular Weight (g/mol) 614.64 g/mol
Peso formulazione 614.64 amu
Percent Purity >95%
Grado Antibiotic
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Neomycin Sulfate ≥1%
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.