Learn More
Neomycin sulfate, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200101059
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
Codice prodotto. 16478498
Marca: Medchem Express HYB0470
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Neomycin sulfate, an aminoglycoside antibiotic, exerts antibacterial activity through irreversible binding of the nuclear 30S ribosomal subunit, thereby blocking bacterial protein synthesis. Neomycin sulfate is a known phospholipase C (PLC) inhibitor. Neomycin sulfate potently inhibits both nuclear translocation of angiogenin and angiogenin-induced cell proliferation and angiogenesis.
Neomycin sulfate, an aminoglycoside antibiotic, exerts antibacterial activity through irreversible binding of the nuclear 30S ribosomal subunit, thereby blocking bacterial protein synthesis. Neomycin sulfate is a known phospholipase C (PLC) inhibitor. Neomycin sulfate potently inhibits both nuclear translocation of angiogenin and angiogenin-induced cell proliferation and angiogenesis.
Specifikationer
Materiale o nome chimico Neomycin sulfate
CAS 1405-10-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H52N6O25S3
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità H2O : 250 mg/mL (275.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)[C@H]3O)O[C@@H]1CN.[3H2SO4]
Molecular Weight (g/mol) 908.88
Peso formulazione 908.88
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.