Learn More
Neomycin Sulfate, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17650887 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 17650887
Marca: MP Biomedicals 0218061005
Acts against both gram-positive and gram-negative bacteria. Neomycin Sulfate, MP Biomedicals is produced by Streptomyces containing a minimum of 85% neomycin B.
This product acts by binding to the 30S and 50S subunits, causing miscoding and inhibiting initiation and elongation during protein synthesis. Neomycin also blocks voltage-sensitive Ca2+ channels without affecting the Na+/Ca2+ antiporter in neurons.
Applications:
  • As a selection agent for prokaryotic cells transformed using the neo selectable marker gene
  • To study ototoxic side effects of antibiotics and platelet-derived growth factor responses in certain fibroblasts
  • In the extraction of Nuclear Phosphatidylinositol 4,5-Bisphosphate-Interacting Proteins
  • It is recommended for use in cell culture applications at 50mg/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1405-10-3
Formula molecolare C23H48N6O17S
Molecular Weight (g/mol) 712.72
Numero MDL MFCD29905465
InChI Key OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
PubChem CID 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Specifica
Forma fisica Powder
pH 5 to 7.5
Perdita all'essiccatura <8.0%
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità H2O soluble (50mg/mL)
IUPAC Name 5-amino-2-(aminomethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5S)-5-[(3,5-diamino-2-{[3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-hydroxycyclohexyl)oxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy}oxane-3,4-diol; sulfuric acid
Peso formulazione 908.9g/mol
Grado USP
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neomycin Sulfate, USP
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Neomycin Sulfate