Learn More
Solfato di neomicina (polvere bianca), Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-27334
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Vetro ambrato
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10447773
Marca: Fisher BioReagents BP26695
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Neomycin Sulfate is an antibiotic and is used in tissue culture studies. It can act as an inhibitor of protein biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1405-10-3
Formula molecolare C23H48N6O17S
Molecular Weight (g/mol) 712.72
Numero MDL MFCD29905465
InChI Key OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
Sinonimo Neobiotic
PubChem CID 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Neomycin Sulfate
Tipo Neomycin Sulfate
Forma fisica Solid
pH 6.8
Perdita all'essiccatura < 8%
Imballaggio Vetro ambrato
Potency > 650 μg/mg
Colore Bianco
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio > 98.5 %
Indice di Merck 15, 6539
IUPAC Name 5-amino-2-(aminomethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5S)-5-[(3,5-diamino-2-{[3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-hydroxycyclohexyl)oxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy}oxane-3,4-diol; sulfuric acid
Peso formulazione 614.65
Percent Purity >98.5%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neomycin Sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .