Learn More
Neopentyl bromide, 98%
Codice prodotto. 10470504 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10470504
Marca: Thermo Scientific Acros 425720010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 630-17-1 | C5H11Br | 151.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 630-17-1
Formula molecolare C5H11Br
Molecular Weight (g/mol) 151.05
Numero MDL MFCD00000209
InChI Key CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g
PubChem CID 12415
IUPAC Name 1-bromo-2,2-dimethylpropane
SMILES CC(C)(C)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico Neopentyl bromide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Densità 1.1990g/mL
Punti di ebollizione 105°C to 106°C (767.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 7°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CCH2Br
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.199
Peso formulazione 151.04
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neopentyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.