Learn More
Neopentyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11367675
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11367675
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02365.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 753-89-9 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
Neopentyl chloride is a substrate used for quantum mechanics calculations on LinB to study about active site conformations and protonation states for catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Neopentyl chloride is a substrate used for quantum mechanics calculations on LinB to study about active site conformations and protonation states for catalysis.
Solubility
Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and alkali metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 753-89-9
Formula molecolare C5H11Cl
Molecular Weight (g/mol) 106.593
Numero MDL MFCD00000941
InChI Key JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12956
IUPAC Name 1-chloro-2,2-dimethylpropane
SMILES CC(C)(C)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Neopentyl chloride
Punto di fusione -20°C
Densità 0.868
Punti di ebollizione 83°C to 84°C
Punto d'infiammabilità −8°C (17°F)
Odore Sweet
Formula lineare (CH3)3CCH2Cl
Indice di rifrazione 1.4039
Quantità 5 g
Numero UN UN1107
Beilstein 1730985
Sinonimo neopentyl chloride, propane, 1-chloro-2,2-dimethyl, neo-pentylchloride, t-c4h9ch2cl, 2,2-dimethylpropyl chloride, acmc-1bc1q, neopentyl chloride 5g, propane,1-chloro-2,2-dimethyl, 1-chloro-2,2-dimethylpropane
Informazioni di solubilità Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Peso formulazione 106.6
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neopentyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Neopentyl chloride