Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Guanti in neoprene
Codice prodotto. 11747385 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11747385
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ H500250542
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protezione monopezzo in neoprene incollato contro la penetrazione di liquidi o gas
  • Per scatole a guanti con aperture per guanti da 8 pollici
  • Richiede anelli di bloccaggio per mantenere i guanti in posizione
Specifica
Descrizione Guanti con manicotti
Colore Nero
Materiale In neoprene incollato
Product Type Guanti
Size piccolo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Scatole a guanti con porte da 8 pollici
Quantità Confezione da 2