Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Guanti in neoprene
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Per scatole a guanti con aperture per guanti da 8 pollici
- Richiede anelli di bloccaggio per mantenere i guanti in posizione
Specifica
Specifica
| Descrizione | Guanti con manicotti |
| Colore | Nero |
| Materiale | In neoprene incollato |
| Product Type | Guanti |
| Size | piccolo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Scatole a guanti con porte da 8 pollici |
| Quantità | Confezione da 2 |