Learn More
KARTELL Neoprene Hose
Codice prodotto. 10207111
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
10 mm
Dimensione della confezione:
10m
Codice prodotto. 10207111
Marca: KARTELL 0388300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Neoprene Hose is ideal for normal laboratory use.
  • For normal laboratory use.
  • Resistant to acids and solvents, benzole and similar excluded.
  • Available in different sizes from Kartell code 038800 to 0388300
  • Temperature: -35°C to +85°C
  • SH. A 65 ± 5
  • MATERIAL: NEOPRENE RUBBER
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.39 in.
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Materiale Norprene
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 14 mm
Overall Length (English) 32.81 ft.
Overall Length (Metric) 10 m
Resistance Properties Resistant to Acids and Solvents
Sterilità Non-sterile
Colore Black
Product Type Neoprene Hose