Learn More
Kartell™ Neoprene Rubber Tubing
Codice prodotto. 10460332
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6 mm
8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
10m
20m
Codice prodotto. 10460332
Marca: Kartell™ 0388200
For normal laboratory use. Resistant to acids and solvents, excluding benzole
  • For normal laboratory use
  • Resistant to acids and solvents
  • Not resistant to benzole
  • Can withstand temperatures of -35°C to 85°C
  • Specifica
    Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
    Materiale Neoprene
    Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
    Overall Length (Metric) 10 m
    Min. Operating Temperature (Metric) -35° C
    Dimensioni dei tubi 8 x 12 mm
    Colore Black
    Max. Operating Temperature (Metric) 85°C