Learn More
Fisherbrand™ Fermi in neoprene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
8 mm
15 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
7 mm
10.5 mm
18 mm
24.5 mm
26.5 mm
33 mm
36 mm
40.5 mm
42.5 mm
47 mm
51 mm
Altezza (sistema metrico):
16mm
20mm
24mm
28mm
32mm
35mm
38.5mm
42mm
Stopper Number:
5
8
15
21
23
29
31
35
37
41
45
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 38.5mm |
| Quantità | 5/Pk. |
| Colore | Gray |
| Diameter (Metric) Bottom | 37 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 42.5 mm |
| Materiale | Neoprene |
| Product Type | Solid Stopper |
| Stopper Number | 37 |