missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nephrin Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-18058CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Nephrin Polyclonal antibody specifically detects Nephrin in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifica
| Nephrin | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CoraFluor 1 | |
| nephrin, nephrosis 1, congenital, Finnish type (nephrin), NPHNCNF, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor | |
| Partial recombinant protein made to the internal portion of human Nephrin (amino acids 23-1029) [UniProt O60500]. | |
| 0.1 mL | |
| Phospho Specific | |
| 4868 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto