missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysine, 95%

Codice prodotto. p-7039985
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15405898

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59537.04

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 2389-45-9 | C19H28N2O6 | 380.44 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 2389-45-9
Formula molecolare C19H28N2O6
Molecular Weight (g/mol) 380.44
Numero MDL MFCD00065584
InChI Key BDHUTRNYBGWPBL-GGYSOQFKNA-N
Sinonimo boc-lys z-oh, n-boc-n'-cbz-l-lysine, boc-lys cbz-oh, boc-l-lys z-oh, nalpha-boc-nepsilon-cbz-l-lysine, s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-alpha-boc-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine
PubChem CID 2724765
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O

Specifica

Materiale o nome chimico Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysine
Quantità 2 g
Beilstein 1917222
IUPAC Name (2S)-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
Peso formulazione 380.44
Percent Purity 95%

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato