Learn More
Neratinib
Codice prodotto. 16504444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
16504444 1 g 1g
16514444 250 mg 250mg
2 options
Codice prodotto. 16504444
Marca: Thermo Scientific Acros 464700010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 698387-09-6 | C30H29ClN6O3 | 557.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 698387-09-6
Formula molecolare C30H29ClN6O3
Molecular Weight (g/mol) 557.05
InChI Key JWNPDZNEKVCWMY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name N-[4-({3-chloro-4-[(pyridin-2-yl)methoxy]phenyl}amino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl]-4-(dimethylamino)but-2-enamide
SMILES CCOC1=C(NC(=O)C=CCN(C)C)C=C2C(NC3=CC(Cl)=C(OCC4=CC=CC=N4)C=C3)=C(C=NC2=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Neratinib
Quantità 1 g
Peso formulazione 557.05