Learn More
Fisherbrand™ Cilindro di Nessler
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- For comparison of color and turbidity between liquids or solutions
- Fixed values of 50mL or 100mL with 50mL graduation
- Optically plane bottom provides maximum clarity for visual comparisons
- Supplied in matched pairs to ensure uniformity in product for accuracy
Specifica
Specifica
| Tolleranza | ±0.8 ml |
| Materiale | Glass |
| Tipo di base | Piatto |
| Diameter (Metric) Outside | 34 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Product Type | Nessler Tube |