Learn More
Fisherbrand™ Cilindro di Nessler
Codice prodotto. p-8002103 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11932168
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro soda-calcico. I cilindri di Nessler Fisherbrand™ sono ideali per l'analisi colorimetrica.
  • For comparison of color and turbidity between liquids or solutions
  • Fixed values of 50mL or 100mL with 50mL graduation
  • Optically plane bottom provides maximum clarity for visual comparisons
  • Supplied in matched pairs to ensure uniformity in product for accuracy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tolleranza ±0.8 ml
Materiale Glass
Tipo di base Piatto
Diameter (Metric) Outside 34 mm
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Product Type Nessler Tube