Learn More
Emma Safety Footwear Nestor Oiled Nubuck Leather D-Fit Shoes
Click to view available options
Size:
41
42
43
44
Dimensione della confezione:
1 paio
Pezzo
Beschreibung
- Oil Nubuck uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Easy Twist outsole
Spezifikation
Spezifikation
| Colore | Black, Brown |
| Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec sanitized silver |
| Materiale | Leather |
| Size | 44 |
| Caratteristiche suola | Non-woven antistatic insole |
| Materiale suola | GripForce™ Easy Twist outsole |
| Materiale dello zoccolo | Steel |
| Product Type | Oiled Nubuck Leather Shoes |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur