Learn More
Cytiva Net Ring
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
For 26 mm HiScale Columns I.D.
For 50 mm HiScale Columns I.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Tipo | Net Ring |
| Quantità confezione | 5 Pack |
| Da utilizzare con | For 50 mm HiScale Columns I.D. |