Learn More
Cytiva Anelli in maglia
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Anelli in maglia
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- In polipropilene (PP) (fibra di vetro rinforzata) poliammide (PA)
- Temperatura di esercizio 4°C-60°C
- Porosità 10 µm
Specifica
Specifica
| Product Type | Anelli in maglia |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Materiale | Polipropilene/fibra di vetro rinforzata, poliammide |
| Tipo di colonna | Column Accesory |