missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NeuroD1 Monoclonal Antibody (4G12B4)

Marca: Thermo Scientific MA538581
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
| NeuroD1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 0.05% sodium azide | |
| Q13562 | |
| NEUROD1 | |
| Purified recombinant fragment of human Neurod (aa: 26-91) expressed in E. Coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 4G12B4 | |
| Unconjugated | |
| NEUROD1 | |
| Basic helix-loop-helix factor 1; basic helix-loop-helix transcription factor; Beta2; beta-cell E-box transactivator 2; beta-cell E-box transcriptional activator 2; BHF1; BHF-1; bHLHa3; Class A basic helix-loop-helix protein 3; MODY6; neuro d1; Neurod; Neurod1; neurogenic differentiation 1; neurogenic differentiation factor 1; neurogenic helix-loop-helix protein NEUROD; neuronal differentiation 1 | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 4760 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto