Learn More
MedChemExpress Neuropeptide Y (13-36), amide, human
Codice prodotto. 16482919
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16482919 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16482919 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1480
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Neuropeptide Y (13-36), amide, human is a selective neuropeptide Y2 receptor agonist.
Specifica
CAS 122341-40-6
Content And Storage Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecolare 3000.4 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Sinonimo Neuropeptide Y (13-36), human