Learn More
Decon™ Neutracon
Codice prodotto. p-8014318
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 ml
Dimensione della confezione:
1L
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10355650
Marca: Decon™ NEU1
Edge
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Decon Neutracon, Quantity: 5000mL, Amber, Format: Liquid, pH Range: 7.5, Viscosity: 55.0cps at 23 deg.C
Biodegradable, phosphate, enzyme and chlorine bleach free, near-neutral liquid surface-active agent. Completely soluble in water and will not deposit calcium and magnesium or precipitate iron. Solutions are completely stable in air and do not absorb CO&superscript_2;. May be used in conjunction with water soluble solvents. A 13% solution is sufficient for the majority of cleaning applications. Heating the solution, or use in an ultrasonic cleaning bath will greatly reduce the cleaning time. Specifically formulated for cleaning/decontamination of non-ferrous metals, 'soft' silica glass, polymer surfaces and other materials which may be corroded, etched, degraded, discolored or weakened by acidic or alkaline cleaning agents.
Specifica
Forma Liquid
pH 7.5
Aspetto Ambra chiaro
Viscosità 55.0 cps a 23°C
Volume (sistema metrico) 1000 ml