Learn More
Contec™ Detergente NeutraKlean™ con acqua purificata, sterile
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
Per la pulizia di camere bianche del settore di scienze naturali.
Con un pH compreso tra 6.5 e 8.0 dopo l'irradiazione, NeutraKlean sterile Contec è ideale per eseguire la pulizia di basso livello richiesta dopo la manutenzione e per rimuovere i residui di disinfettante e lo sporco generico. L’uso di un tensioattivo/detergente consente di rompere il legame di particelle e sporco su una superficie e di rimuoverli più facilmente.
Il prodotto è filtrato a 0,2 μmicron, riempito con flusso d’aria di Grado A e confezionato in una camera bianca di Grado C. Pronto per l’uso, il prodotto è disponibile in versione spray da 1 litro o in flacone con tappo o in un contenitore con tappo da 5 litri per aree più grandi. L'erogatore spray da 1 litro è dotato di un sistema di protezione bag in bottle che impedisce la contaminazione del contenuto del flacone durante l’uso.
I flaconi vengono forniti in una confezione doppia per facilitare il trasferimento del prodotto in una camera bianca farmaceutica, isolatori o RABS. I sacchetti con sistema a strappo lineare sono facili da aprire anche indossando i guanti.
Caratteristiche & vantaggi
- Il pH neutro lo rende adatto per l'uso in tutte le aree della camera bianca poiché delicato sulle superfici
- Filtrato a 0,2 micron con flusso d'aria di Grado A in camera bianca di Grado C per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
- L'azione detergente a bassa schiuma è ideale per l'uso su pavimenti, pareti e banchi
- Il basso livello di tensioattivo fornisce residui bassi che possono essere facilmente rimossi
- L’erogatore spray può essere impostato su getto o spruzzo e fornisce una buona copertura della superficie
- Il sistema di protezione “bag in bottle” e l’erogatore spray impediscono la contaminazione del contenuto del flacone durante l'uso
- I flaconi possono essere svuotati completamente, eliminando gli sprechi, in modo da non dover scartare il prodotto inutilizzato per tutta la durata di conservazione
- Confezionato in doppio involucro in confezioni a strappo lineare, in modo che sia facile da aprire anche quando si indossano i guanti
- Il contenitore con tappo è ideale per aree più grandi
Specifica
Specifica
| Product Type | Detergente con acqua purificata |
| Forma | Liquido |
| pH | Da 6 a 8 |
| Sterilità | Sterile |
| Aspetto | Incolore |
| Colore | Trasparente |
| Composizione | Perossido di idrogeno e acqua purificata (EP) |
| Concentrazione | 0,3% di ossido di ammina in acqua purificata (EP) |
| Tipo di contenitore | con tappo |
| Monouso | Uso limitato |
| Vedi altri risultati |