Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neutral Red, pure, certified
Codice prodotto. p-3756577 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10259550
Marca: Thermo Scientific Chemicals 415490250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288.779 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 553-24-2
Formula molecolare C15H17ClN4
Molecular Weight (g/mol) 288.779
Numero MDL MFCD00012651
InChI Key PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Red 5, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
IUPAC Name 8-N,8-N,3-trimethylphenazine-2,8-diamine;hydrochloride
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Neutral Red
Punto di fusione 290.0°C
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 1 to 1.12
Contenuto di colorante 50% min.
Beilstein 25, 401
Indice di Merck 15, 6573
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: 1.8% in abs. alcohol, 3.75% in cellosolve, 3.0% in ethylene glycol, practically insoluble in xylene
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 539 to 544nm
Peso formulazione 288.77
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder