Learn More
Thermo Scientific™ Neutralization Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Codice prodotto. 10307989 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 10307989
Marca: Thermo Scientific™ R1233
Edge
Thermo Scientific GeneJET Neutralization Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit and may be purchased separately. Provided in 100 mL aliquots.
Thermo Scientific GeneJET Neutralization Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat. No. K0502/K0503) and may be purchased separately. Provided in 100 mL aliquots.
Thermo Scientific GeneJET Neutralization Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat. No. K0502, K0503) and may be purchased separately. Provided in 100 mL aliquots.
Related Products
  • Wash Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat. No. R1243)
  • Binding Buffer for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1331)
  • GeneJET NGS Cleanup Kit (K0851)
  • Binding Buffer for GeneJET NGS Cleanup Kit (R2811)
  • Prewash Buffer for GeneJET NGS Cleanup Kit (R2821)
  • Wash Buffer for GeneJET NGS Cleanup Kit (R2831)
  • GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502)
  • RNase A (R1253)
  • Elution Buffer for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1263)
  • Lysis Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1223)
  • Resuspension Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1213)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone Neutralization Solution
Content And Storage Store at room temperature,-20°C
Descrizione Neutralization Solution
Formato Kit
Linea di prodotti GeneJET
Product Type Neutralization Solution
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neutralization Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Guanidine hydrochloride