Learn More
Smeg™ Neutralizzatore liquido per acidi su vetro
Codice prodotto. p-8000887
Click to view available options
Product Type:
Liquido per la neutralizzazione Acid Glass C2
Liquido per la neutralizzazione Acid Glass P2
Dimensione della confezione:
5L
Codice prodotto. 11995634
Marca: Smeg™ ACIDGLC2
Edge
Achieve excellent washing results and optimize the thermal disinfection of laboratory instruments with these detergents. Smeg™ Liquid Acid Neutralizers are especially designed to guarantee efficient cleaning and optimize the efficiency of the final thermal disinfection phase.
  • Acid liquid neutralizing agent
  • For laboratory glassware
  • 5 liter can
ACIDGLASS P2: organic phosphoric acid neutralizer
  • pH 2.5
  • Application field: general chemistry, inorganic and petrol chemistry
  • 1.1 gallon / 5 liter container, 4.4x10-3-6.6x10-3gallon/liter / 2-3 ml/liter
ACIDGLASS C2: weak organic acid neutralizer
  • pH 2.4
  • Application field :universal, environmental analysis
  • 1.1 gallon / 5 liter container, 2.2x10-3,4.4x10-3 gallon/liter / 1-2 ml/liter
Specifications
Product Type Liquido per la neutralizzazione Acid Glass C2
Tipo di contenitore Cestello
Descrizione Weak organic acid neutralizer
Da utilizzare con (applicazione) Universal, environmental analysis
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) 5 l
compliance-icons
Product Identifier
  • ACIDGLASS C2
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.