Learn More
Eppendorf™ Scientific Shaker Test Tube Platforms
Click to view available options
Dimensioni provetta:
12 to 15 mm
15 to 18 mm
18 to 21 mm
22 to 26 mm
26 to 30 mm
8 to 11 mm
N. di posizioni:
20
22
30
42
48
60
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Mount on universal platforms
Capacities listed are the most vessels of each size that will fit in a balanced pattern.
Specifica
Specifica
| Dimensioni provetta | 26 to 30 mm |
| Product Type | Test Tube Rack |
| Materiale | Acciaio inox |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; all I-Series |
| N. di posizioni | 20 |
| Size | Large |