Learn More
Eppendorf™ Scientific Shaker Test Tube Platforms
Codice prodotto. p-3535253
Click to view available options
Dimensioni provetta:
12 to 15 mm
15 to 18 mm
18 to 21 mm
22 to 26 mm
26 to 30 mm
8 to 11 mm
N. di posizioni:
20
22
30
42
48
60
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11319824
Marca: Eppendorf™ M12890100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with New Brunswick Innova™, I-Series™ and Excella™ Shakers
Mount on universal platforms
Capacities listed are the most vessels of each size that will fit in a balanced pattern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni provetta 8 to 11 mm
Product Type Test Tube Rack
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; all I-Series
N. di posizioni 48
Size Large