Learn More
Thermo Scientific Chemicals New Coccine, pure
Codice prodotto. 10583361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10583361
Marca: Thermo Scientific Chemicals 190230250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2611-82-7 | C20H11N2Na3O10S3 | 604.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2611-82-7
Formula molecolare C20H11N2Na3O10S3
Molecular Weight (g/mol) 604.46
Numero MDL MFCD00004084
InChI Key IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K
Sinonimo Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A
PubChem CID 131851859
IUPAC Name (8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]naphthalene-1,3-disulfonic acid;sodium
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico New Coccine
Contenuto di colorante 75% min.
Beilstein 16, I, 306
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 604.46
Perdita all'essiccatura 10% max. (135°C, 6 hrs)
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Bordeaux to Brown
Quantità 25 g
Forma fisica Powder