Learn More
New Fuchsin
Codice prodotto. p-171785 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 10082660
Brand: Thermo Scientific Acros 212140250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3248-91-7 | C22H24ClN3 | 365.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3248-91-7
Formula molecolare C22H24ClN3
Molecular Weight (g/mol) 365.91
Numero MDL MFCD00012567
InChI Key ORDGVBRMUJCHEO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Violet 2, C.I. 42520, Magenta III
PubChem CID 14454445
ChEBI CHEBI:87671
IUPAC Name 4-[(4-amino-3-methylphenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-2-methylaniline;hydrochloride
SMILES [Cl-].CC1=CC(=CC=C1N)[C+](C1=CC=C(N)C(C)=C1)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Specifications
Absorbance 1500 (at lambda min.)
Materiale o nome chimico New Fuchsin
Rapporto di assorbimento 1.1 to 1.4
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 550 to 554nm (in 50% ethanol)
Peso formulazione 365.89
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.