Learn More
New Pig Tappetini assorbenti universali grigi
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
14.08 once
7.8 galloni
Dimensioni (L x P):
20 x 15 pollici (50.8 x 38 cm)
60 piedi x 15 pollici (18 m x 38 cm)
Tipo:
Panno assorbente universale
Tappetino assorbente universale
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 200
Descrizione
Tough mat lasts longer and requires less changeouts
- Dimple pattern speeds wicking of liquid throughout mat for faster, easier cleanup
- Highly absorbent, fine-fiber construction won't leave liquids or fiber residue behind
- Absorbed leaks and drips blend right in; dark gray color hides grime so mat stays on the job longer
- Flame-resistant material won't burn immediately like cellulose mats; melts when exposed to high heat while on the job
- Can be wrung out and incinerated after use to reduce waste or for fuels blending
- Dimensions: 15 x 20 in. (38.1cm x 50.8cm)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | 29 CFR 1910.22(a)(2) |
| Colore | Grigio |
| Capacità (sistema imperiale) | 14.08 once |
| Capacità (sistema metrico) | 0.41 l |
| Materiale | Polipropilene |
| Tipo | Panno assorbente universale |
| Da utilizzare con (applicazione) | Oli assorbenti, liquidi refrigeranti, solventi e acqua |
| Capacità del peso | Leggera |
| Dimensioni (L x P) | 20 x 15 pollici (50.8 x 38 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 20 in. |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.