Learn More
New Pig Tappetini assorbenti universali grigi
Codice prodotto. p-3801685
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
14.08 once
7.8 galloni
Dimensioni (L x P):
20 x 15 pollici (50.8 x 38 cm)
60 piedi x 15 pollici (18 m x 38 cm)
Tipo:
Panno assorbente universale
Tappetino assorbente universale
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 200
Codice prodotto. 12933605
Marca: New Pig MAT204
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tough mat lasts longer and requires less changeouts
  • Dimple pattern speeds wicking of liquid throughout mat for faster, easier cleanup
  • Highly absorbent, fine-fiber construction won't leave liquids or fiber residue behind
  • Absorbed leaks and drips blend right in; dark gray color hides grime so mat stays on the job longer
  • Flame-resistant material won't burn immediately like cellulose mats; melts when exposed to high heat while on the job
  • Can be wrung out and incinerated after use to reduce waste or for fuels blending
  • Dimensions: 15 x 20 in. (38.1cm x 50.8cm)
Specifica
Certificazione/Conformità 29 CFR 1910.22(a)(2)
Colore Grigio
Capacità (sistema imperiale) 14.08 once
Capacità (sistema metrico) 0.41 l
Materiale Polipropilene
Tipo Panno assorbente universale
Da utilizzare con (applicazione) Oli assorbenti, liquidi refrigeranti, solventi e acqua
Capacità del peso Leggera
Dimensioni (L x P) 20 x 15 pollici (50.8 x 38 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 20 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 cm
Peso (sistema imperiale) 17 lb.
Peso (sistema metrico) 7.7 kg
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.