Learn More
New Pig Tappetini, cuscinetti, rotoli e manicotti Haz-Mat
Codice prodotto. 12439277
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
12.54 once
28.16 once
40.2 gal.
Dimensioni (L x P):
13 x 10 pollici (33.02 x 25.4 cm)
150 ft. x 30 in.
20 x 15 pollici (50.8 x 38 cm)
Peso (sistema imperiale):
8 lb.
8.1 lb.
30 lb.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 12439277
Marca: New Pig MAT351
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stop the spread of acids and bases.
  • Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
  • Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
  • Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
  • Can be incinerated after use to reduce waste
Specifica
Colore Rosa
Capacità (sistema imperiale) 12.54 once
Capacità (sistema metrico) 37.1 l
Materiale Polipropilene
Tipo Panno assorbente per materiali pericolosi
Da utilizzare con (applicazione) Per arginare e arrestare rapidamente lo spandimento di sversamenti di sostanze chimiche, acidi assorbenti, basi, agenti corrosivi
Include Dispenser
Capacità del peso Elevata
Dimensioni (L x P) 13 x 10 pollici (33.02 x 25.4 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33.02 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Peso (sistema imperiale) 8.1 lb.
Peso (sistema metrico) 3.7 kg
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.