Learn More
New Pig Tappetini, cuscinetti, rotoli e manicotti Haz-Mat
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
12.54 once
28.16 once
40.2 gal.
Dimensioni (L x P):
13 x 10 pollici (33.02 x 25.4 cm)
150 ft. x 30 in.
20 x 15 pollici (50.8 x 38 cm)
Peso (sistema imperiale):
8 lb.
8.1 lb.
30 lb.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
Stop the spread of acids and bases.
- Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
- Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
- Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
- Can be incinerated after use to reduce waste
Specifica
Specifica
| Colore | Rosa |
| Capacità (sistema imperiale) | 12.54 once |
| Capacità (sistema metrico) | 37.1 l |
| Materiale | Polipropilene |
| Tipo | Panno assorbente per materiali pericolosi |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per arginare e arrestare rapidamente lo spandimento di sversamenti di sostanze chimiche, acidi assorbenti, basi, agenti corrosivi |
| Include | Dispenser |
| Capacità del peso | Elevata |
| Dimensioni (L x P) | 13 x 10 pollici (33.02 x 25.4 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13 in. |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.