Learn More
MP Biomedicals™ Newborn Bovine Serum
Codice prodotto. p-91966 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 17347479
Marca: MP Biomedicals™ 092912149
Used in cell culture to support the maturation of oocytes, to study the function of tubular epithelial cells, and to develop primary cultures of cells such as visceral adipocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Golden Brown
Content And Storage -20°C
Product Type Newborn Calf Bovine Serum
Quantità 100 mL
Sterilization Method 0.2 μm filtration
Sorgente Bovine Neonate
Concentrazione di endotossine 30EU/mL
Da utilizzare con (applicazione) Cell culture and organ preservation applications
Concentrazione emoglobina ≤27mg/dL
Liofilizzato No
Micoplasma rilevato No
Osmolalità 265 to 323mOsm/kg
pH 7.1 to 8.2
Contenuto proteine 4.4 to 7%