missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NF-H Antibody (RT97), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-33062APC
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
NF-H Monoclonal antibody specifically detects NF-H in Human, Mouse, Rat, Porcine, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| NF-H | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| 200 kDa neurofilament protein, KIAA0845, Neurofilament Heavy (200kDa), neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament triplet H protein, neurofilament, heavy polypeptide, neurofilament, heavy polypeptide 200kDa, NF200, NFH, NF-H | |
| Triton-X 100 insoluble protein fraction of rat brain (Uniprot: P12036) | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| 4744 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| RT97 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto