Learn More
Thermo Scientific Chemicals NF-kB Activation Inhibitor VI, BOT-64
Codice prodotto. 15416459
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
Codice prodotto. 15416459
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64555.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A cell-permeable benzoxathiole compound that acts as an IKK-2 inhibitor
A cell-permeable benzoxathiole compound that acts as an IKK-2 inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 113760-29-5
Formula molecolare C15H15NO2S, C15H15NO2S
Sinonimo (Z)-6,6-Dimethyl-2-(phenylimino)-6,7-dihydrobenzo[d][1,3]oxathiol-4(5H)-one
Specifica
Quantità 5 mg
Descrizione Off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) A cell-permeable benzoxathiole compound that acts as an IKK-2 inhibitor
Peso formulazione 273.40g/mol
Sensibilità Light Sensitive
Solubilità Soluble in ethanol or DMSO
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Solid
InChI Key XFSSJIQCIPSBHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CC2=C(SC(O2)=NC2=CC=CC=C2)C(=O)C1
IUPAC Name 6,6-dimethyl-2-(phenylimino)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-1,3-benzoxathiol-4-one
Molecular Weight (g/mol) 273.35