missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NF-L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3L9Y10, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
257.00€ - 657.00€
Specifica
| Antigene | NF-L |
|---|---|
| Clone | 3L9Y10 |
| Diluizione | Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18324075
|
Novus Biologicals
NBP3-15874-20UL |
20 μg |
257.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18040226
|
Novus Biologicals
NBP3-15874-100UL |
100 μg |
657.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NF-L Monoclonal antibody specifically detects NF-L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| NF-L | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 68 kDa neurofilament protein, neurofilament protein, light chain, neurofilament subunit NF-L, Neurofilament triplet L protein, neurofilament, light polypeptide, neurofilament-light, NF68FLJ53642, NF-L, NFLlight polypeptide 68kDa | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 60-250 of human NF-L (NP_006149.2). SSGSLMPSLENLDLSQVAAISNDLKSIRTQEKAQLQDLNDRFASFIERVHELEQQNKVLEAELLVLRQKHSEPSRFRALYEQEIRDLRLAAEDATNEKQALQGEREGLEETLRNLQARYEEEVLSREDAEGRLMEARKGADEAALARAELEKRIDSLMDEISFLKKVHEEEIAELQAQIQYAQISVEMDVT | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 3L9Y10 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Autophagy, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| PBS, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 4747 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto