missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NFkB p50 (NLS) Inhibitor Peptide Set

Codice prodotto. p-5538750 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
2mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18705373

Marca: Novus Biologicals™ NBP229323

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Applications: Functional (Inhibition)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 2 mg

For Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato