Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-omega-Monomethyl-L-arginine monoacetate, 99%
Codice prodotto. 10173101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
100 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 10173101
Marca: Thermo Scientific Chemicals 328720050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 53308-83-1 | C9H20N4O4 | 248.283 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53308-83-1
Formula molecolare C9H20N4O4
Molecular Weight (g/mol) 248.283
Numero MDL MFCD00069311
InChI Key IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Sinonimo tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
PubChem CID 135242
IUPAC Name acetic acid;(2S)-2-amino-5-[(N'-methylcarbamimidoyl)amino]pentanoic acid
SMILES CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-ω-Monomethyl-L-arginine monoacetate
Punto di fusione 180°C to 190°C
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica +9° to +13° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Indice di Merck 15, 6096
Condizione di rotazione specifica + 10.50 (20.00°C c=4,water)
Quantità 5 mg
Peso formulazione 248.3
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Powder