Learn More
LNI Swissgas NG RACK 5U 1000
Codice prodotto. 17822229 Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
100/115/220/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione unitSize
17822229 100/115/220/230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17822229 Fornitore LNI Swissgas N. del fornitore 6920.30.100
PSA nitrogen generator with purity 99.9995% (oxygen greater than 5 ppm).
  • Accessory.
  • PSA nitrogen generator with purity 99.9995% (oxygen greater than 5 ppm).
Specifica
Tensione 100/115/220/230 V
Tipo Ultra High Purity Nitrogen Gas Generator